1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC6599-100G PC6599-25G PC6599-5G PC6599-1G
APOSPC6599-100GEA 0 EUR
APOSPC6599-100G APOSPC6599-25G APOSPC6599-5G APOSPC6599-1G
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
1H,1H-Perfluoro-3,6-dioxadecan-1-ol
Kaava: C₈H₃F₁₅O₃
Kiehumispiste: 150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03094403
CAS-numero: 152914-73-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR