Silver(I) hexafluorophosphate 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC6400-10G PC6400-25G PC6400-100G
APOSPC6400-10GEA 145 EUR
APOSPC6400-10G APOSPC6400-25G APOSPC6400-100G
Silver(I) hexafluorophosphate 98%
Silver(I) hexafluorophosphate
Kaava: AgF₆P
Sulamispiste: 102 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003415
CAS-numero: 26042-63-7
EINECS: 247-428-6
UN: 3260
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR