2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC6289-100MG PC6289-500MG
APOSPC6289-100MGEA 58.6 EUR
APOSPC6289-100MG APOSPC6289-500MG
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid 97%
2-Amino-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Kaava: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02662404
CAS-numero: 242475-26-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR