Tris(perfluorobutyl)amine
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 88.2 EUR
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
Tris(perfluorobutyl)amine
Tris(perfluorobutyl)amine
Kaava: C₁₂F₂₇N
Kiehumispiste: 170…180 °C
Tiheys: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00000436
CAS-numero: 311-89-7
EINECS: 206-223-1