3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC6019-1G PC6019-500MG
APOSPC6019-1GEA 388 EUR
APOSPC6019-1G APOSPC6019-500MG
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Kaava: C₈H₃BrClF₃N₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12025923
CAS-numero: 1160474-82-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR