4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC57048-1G PC57048-250MG
APOSPC57048-1GEA 178 EUR
APOSPC57048-1G APOSPC57048-250MG
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Difluoromethyl)aniline hydrochloride
Kaava: C₇H₇F₂N·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28145075
CAS-numero: 1980063-54-4