1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC57047-1G PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA 73 EUR
APOSPC57047-1G APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Kaava: C₇H₅F₂NO₂
Kiehumispiste: 80…84 °C/1,5mmHg
Sulamispiste: 21…26 °C
Tiheys: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 112 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16659620
CAS-numero: 29848-57-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR