2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC56955-1G PC56955-250MG PC56955-5G
APOSPC56955-1GEA 32.2 EUR
APOSPC56955-1G APOSPC56955-250MG APOSPC56955-5G
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide 97%
2-Fluoro-4-chlorophenacyl bromide
Kaava: C₈H₅BrClFO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13194236
CAS-numero: 725743-41-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR