2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC5438-1G PC5438-500MG PC5438-5G PC5438-10G
APOSPC5438-1GEA 22 EUR
APOSPC5438-1G APOSPC5438-500MG APOSPC5438-5G APOSPC5438-10G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine 97%
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylglycine
Kaava: C₉H₈F₃NO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD02662403
CAS-numero: 240490-00-0