3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC5425-100ML PC5425-50ML
APOSPC5425-100MLEA 725 EUR
APOSPC5425-100ML APOSPC5425-50ML
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide 0,5 M in THF
3-Fluoro-4-methylphenylmagnesium bromide
Kaava: C₇H₆BrFMg
Kiehumispiste: 65 °C
Tiheys: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: –17 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD01311470
CAS-numero: 185077-02-5
UN: 2924
ADR: 3+8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR