2-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile ≥97%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC540016-250MG
APOSPC540016-250MGEA 280 EUR
APOSPC540016-250MG
2-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile ≥97%
2-Bromo-5-fluoroisonicotinonitrile
Kaava: C₆H₂BrFN₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD18258644
CAS-numero: 1256822-16-8