3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC53560-1G PC53560-250MG PC53560-5G
APOSPC53560-1GEA 106 EUR
APOSPC53560-1G APOSPC53560-250MG APOSPC53560-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
3-Bromo-2,6-difluorobenzal fluoride
Kaava: C₇H₃BrF₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD25976517
CAS-numero: 1447671-68-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR