4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC53533-1G PC53533-250MG PC53533-100MG
APOSPC53533-1GEA 366 EUR
APOSPC53533-1G APOSPC53533-250MG APOSPC53533-100MG
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
4-(3-Trifluoromethylphenoxy)butyric acid
Kaava: C₁₁H₁₁F₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08111620
CAS-numero: 87411-31-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR