2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC535033-100MG PC535033-250MG
APOSPC535033-100MGEA 116 EUR
APOSPC535033-100MG APOSPC535033-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol 95+%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-ol
Kaava: C₆H₅F₃N₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16606179
CAS-numero: 1227586-78-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR