1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Toimittaja: Apollo Scientific
PC5338-1G
APOSPC5338-1GEA 214 EUR
APOSPC5338-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Kaava: C₁₁H₁₃FN₂O₃
Sulamispiste: 103…104 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08692453
CAS-numero: 942474-44-4