Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC53259-250MG PC53259-500MG PC53259-100MG
APOSPC53259-250MGEA 228 EUR
APOSPC53259-250MG APOSPC53259-500MG APOSPC53259-100MG
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Methyl 3-fluoro-5-methylisonicotinate
Kaava: C₈H₈FNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28798350
CAS-numero: 1803821-90-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR