3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 217 EUR
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Kaava: C₇H₆FNO₄S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD21602650
CAS-numero: 244606-37-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR