N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
PC52472-1G PC52472-250MG PC52472-5G
APOSPC52472-1GEA 526 EUR
APOSPC52472-1G APOSPC52472-250MG APOSPC52472-5G
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine 95%
N-Benzyl-3-(trifluoromethoxy)-DL-phenylglycine
Kaava: C₁₆H₁₄F₃NO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 2514942-07-3