4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC52468-1G PC52468-250MG PC52468-5G PC52468-25G
APOSPC52468-1GEA 308 EUR
APOSPC52468-1G APOSPC52468-250MG APOSPC52468-5G APOSPC52468-25G
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid 95%
4-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Kaava: C₁₀H₉FO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06205344
CAS-numero: 773129-48-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR