2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC5245-100G PC5245-25G PC5245-5G
APOSPC5245-100GEA 512 EUR
APOSPC5245-100G APOSPC5245-25G APOSPC5245-5G
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid 98%
2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid
Kaava: C₁₅H₁₃FO₂
Sulamispiste: 110…114 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00079303
CAS-numero: 5104-49-4
EINECS: 225-827-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III