Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC52213-1G PC52213-250MG
APOSPC52213-1GEA 330 EUR
APOSPC52213-1G APOSPC52213-250MG
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-(pentafluoroethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoate
Kaava: C₁₁H₆F₈O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD30062865
CAS-numero: 1980063-30-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR