3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC52190-1G PC52190-250MG PC52190-5G
APOSPC52190-1GEA 579 EUR
APOSPC52190-1G APOSPC52190-250MG APOSPC52190-5G
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
3-Bromo-5-iodobenzal fluoride
Kaava: C₇H₄BrF₂I
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18391111
CAS-numero: 1261476-63-4