4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC52183-1G PC52183-250MG PC52183-5G PC52183-10G PC52183-25G
APOSPC52183-1GEA 526 EUR
APOSPC52183-1G APOSPC52183-250MG APOSPC52183-5G APOSPC52183-10G APOSPC52183-25G
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
4-Bromo-2-chlorobenzal fluoride
Kaava: C₇H₄BrClF₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18391084
CAS-numero: 1254034-23-5