2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC52176-1G PC52176-250MG PC52176-5G
APOSPC52176-1GEA 106 EUR
APOSPC52176-1G APOSPC52176-250MG APOSPC52176-5G
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
2-Bromo-3,6-difluorobenzal fluoride
Kaava: C₇H₃BrF₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD28166242
CAS-numero: 1672663-79-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR