2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC520827-250MG PC520827-500MG
APOSPC520827-250MGEA 797 EUR
APOSPC520827-250MG APOSPC520827-500MG
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride 97%
2-Trifluoromethoxymethylpiperidine hydrochloride
Kaava: C₇H₁₂F₃NO·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD23381905
CAS-numero: 2244088-33-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR