2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC520790-10G PC520790-1G PC520790-5G
APOSPC520790-10GEA 996 EUR
APOSPC520790-10G APOSPC520790-1G APOSPC520790-5G
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride
Kaava: C₈H₉ClF₃N
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00971700
CAS-numero: 13652-09-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR