2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC520694-1G PC520694-250MG PC520694-500MG
APOSPC520694-1GEA 1160 EUR
APOSPC520694-1G APOSPC520694-250MG APOSPC520694-500MG
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Kaava: C₄H₆F₃N·ClH
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13806389
CAS-numero: 1172072-62-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR