3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC520593-1G PC520593-5G
APOSPC520593-1GEA 162 EUR
APOSPC520593-1G APOSPC520593-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Kaava: C₆H₂F₅N
Kiehumispiste: 139…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10699122
CAS-numero: 1099597-92-8
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR