Ethyl 2-(3,4-Difluorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC510340-5G
APOSPC510340-5GEA 1020 EUR
APOSPC510340-5G
Ethyl 2-(3,4-Difluorophenyl)-2,2-difluoroacetate
Kaava: C₁₀H₈F₄O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11007709
CAS-numero: 73789-95-4