2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid

Toimittaja: Apollo Scientific

PC510308-1G PC510308-250MG PC510308-5G
APOSPC510308-1GEA 408 EUR
APOSPC510308-1G APOSPC510308-250MG APOSPC510308-5G
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(4-Acetylphenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Kaava: C₁₀H₈F₂O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD24503444
CAS-numero: 1308915-16-3

Order Now

TEKNISET TIEDOT

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR