Metyyli-4-fluoribentsoaatti 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC5089-100G PC5089-25G PC5089-500G
APOSPC5089-100GEA 24.9 EUR
APOSPC5089-100G APOSPC5089-25G APOSPC5089-500G
Metyyli-4-fluoribentsoaatti 97%
Metyyli-4-fluoribentsoaatti
Kaava: C₈H₇FO₂
Kiehumispiste: 90…92 °C/20mmHg
Tiheys: 1,192 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 78 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00017959
CAS-numero: 403-33-8
EINECS: 206-956-7