2,4-Difluorophenetole 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

PC50425-10G PC50425-1G PC50425-5G
APOSPC50425-10GEA 577 EUR
APOSPC50425-10G APOSPC50425-1G APOSPC50425-5G
2,4-Difluorophenetole 98%
2,4-Difluorophenetole
Kaava: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11846411
CAS-numero: 348-20-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR