2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC50325-1G PC50325-250MG PC50325-5G
APOSPC50325-1GEA 138 EUR
APOSPC50325-1G APOSPC50325-250MG APOSPC50325-5G
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
2-(3-Bromophenyl)-2,2-difluoroacetic acid
Kaava: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD11167799
CAS-numero: 885068-76-8
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR