2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC502902-1G PC502902-250MG
APOSPC502902-1GEA 614 EUR
APOSPC502902-1G APOSPC502902-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl fluoride
Kaava: C₈H₅BrF₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31634836
CAS-numero: 2244088-55-7
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR