4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC502898-1G PC502898-250MG PC502898-5G
APOSPC502898-1GEA 321 EUR
APOSPC502898-1G APOSPC502898-250MG APOSPC502898-5G
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride 95%
4-Bromo-2-methylbenzyl fluoride
Kaava: C₈H₈BrF
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD22492378
CAS-numero: 1824142-81-5
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR