2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
PC502883-1G PC502883-250MG
APOSPC502883-1GEA 614 EUR
APOSPC502883-1G APOSPC502883-250MG
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride 95%
2-Bromo-6-iodobenzyl fluoride
Kaava: C₇H₅BrFI
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD31634828
CAS-numero: 2244087-75-8
UN: 3261
ADR: 8,III