Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
PC502691-1G PC502691-5G
APOSPC502691-1GEA 61.7 EUR
APOSPC502691-1G APOSPC502691-5G
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 3-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzoate
Kaava: C₉H₆BrF₃O₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09999511
CAS-numero: 1306763-53-0