4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC502134-1G PC502134-250MG PC502134-5G
APOSPC502134-1GEA 176 EUR
APOSPC502134-1G APOSPC502134-250MG APOSPC502134-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline 99%
4-Bromo-2-chloro-3-fluoroaniline
Kaava: C₆H₄BrClFN
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD19381659
CAS-numero: 1349719-24-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR