Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC501575-1G PC501575-5G
APOSPC501575-1GEA 38 EUR
APOSPC501575-1G APOSPC501575-5G
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate 97%
Methyl 3-fluoro-4-(hydroxymethyl)benzoate
Kaava: C₉H₉FO₃
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09836511
CAS-numero: 937636-18-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR