2-Bromo-3,6-difluorophenol

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC50109-1G PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA 236 EUR
APOSPC50109-1G APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Kaava: C₆H₃BrF₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD13176518
CAS-numero: 1208077-18-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR