3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 519 EUR
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Kaava: C₇H₆BrF₅S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD16652411
CAS-numero: 1056893-24-3
UN: 3265
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR