Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC500693-1G PC500693-5G
APOSPC500693-1GEA 103 EUR
APOSPC500693-1G APOSPC500693-5G
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Methyl 4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoate
Kaava: C₉H₆F₃IO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD18399517
CAS-numero: 1261880-87-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR