3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC500460-1G PC500460-250MG PC500460-5G
APOSPC500460-1GEA 713 EUR
APOSPC500460-1G APOSPC500460-250MG APOSPC500460-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Kaava: C₈H₆BrFO₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD18378684
CAS-numero: 89540-20-5
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR