Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate

Toimittaja: Apollo Scientific

PC500399-1G PC500399-5G PC500399-25G
APOSPC500399-1GEA 180 EUR
APOSPC500399-1G APOSPC500399-5G APOSPC500399-25G
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Kaava: C₈H₆ClFO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD10566821
CAS-numero: 647020-70-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR