3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide

Toimittaja: Apollo Scientific

PC500371-1G PC500371-5G
APOSPC500371-1GEA 440 EUR
APOSPC500371-1G APOSPC500371-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
3-Bromo-6-fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Kaava: C₇H₄Br₂FNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD27975445
CAS-numero: 1807263-82-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR