4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine
Toimittaja: Apollo Scientific
PC49514-1G
APOSPC49514-1GEA 1370 EUR
APOSPC49514-1G
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine
4-(1-Hydroxy-2,2,2-trifluoroethyl)piperidine
Kaava: C₇H₁₂F₃NO
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD17977194
CAS-numero: 743402-57-5