2-Fluori-4-trifluorimetyylipyridiini 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara

PC49349-25G PC49349-5G
APOSPC49349-25GEA 413 EUR
APOSPC49349-25G APOSPC49349-5G
2-Fluori-4-trifluorimetyylipyridiini 97%
2-Fluori-4-trifluorimetyylipyridiini
Kaava: C₆H₃F₄N
Kiehumispiste: 102…106 °C
Tiheys: 1,355 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 23,9 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09879262
CAS-numero: 118078-66-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR