5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 22 EUR
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Kaava: C₇H₃BrF₂O₂
Sulamispiste: 146…150 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115714
CAS-numero: 28314-83-2
Order Now
TEKNISET TIEDOT
Environmentally Preferable