2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC49168-1G PC49168-250MG
APOSPC49168-1GEA 61.4 EUR
APOSPC49168-1G APOSPC49168-250MG
2-Bromo-5-fluoropyrimidine 97%
2-Bromo-5-fluoropyrimidine
Kaava: C₄H₂BrFN₂
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09835164
CAS-numero: 947533-45-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR