3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

PC49157-1G PC49157-5G PC49157-25G
APOSPC49157-1GEA 33.7 EUR
APOSPC49157-1G APOSPC49157-5G APOSPC49157-25G
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene 98%
3-Bromo-2,4-difluoronitrobenzene
Kaava: C₆H₂BrF₂NO₂
Sulamispiste: 48…50 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD12545882
CAS-numero: 103977-78-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR